Läs mer
Hirschmann™ Hematokritrör
Produktkod. 30090386
Kapacitet (metrisk):
60μ L
75μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 30090386
Brand: Hirschmann™ 9100160
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Utmärkt för att centrifugera blod i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Hematokritrör är tillverkade av kapillärglas för engångsbruk.
  • Inte hepariniserad
  • Färgkodad blå
  • Enl. till DIN EN ISO 12772, CE enl. IVD 98/79 EG
Specifikationer
Produkttyp Hematokritrör
Kapacitet (metrisk) 60μ L
Diameter (metrisk) Inre 0.9/1.0 mm
För användning med (applikation) För centrifugering av blodprov, ej hepariniserat
Längd (metrisk) 75± 0,5 mm
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 12772, CE, IVD 98/79 EC