Läs mer
Hirschmann™ Hematokritrör
Produktkod. 30090389
Change view
Kapacitet (metrisk):
60μ L
75μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
30090389 75μ L -
10146260 60μ L Paket med 1000
30090386 60μ L -
10604162 75μ L Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30090389 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 9100175
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1790.00 SEK
    1656.32 SEK / Paket med 5000
    Save 133.68 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Utmärkt för att centrifugera blod i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Hematokritrör är tillverkade av kapillärglas för engångsbruk.
  • Inte hepariniserad
  • Färgkodad blå
  • Enl. till DIN EN ISO 12772, CE enl. IVD 98/79 EG
Specifikationer
Produkttyp Hematokritrör
Kapacitet (metrisk) 75μ L
Diameter (metrisk) Inre 1.07/1.23 mm
För användning med (applikation) För centrifugering av blodprov, ej hepariniserat
Längd (metrisk) 75± 0,5 mm
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 12772, CE, IVD 98/79 EC