Läs mer
Greiner Bio-One Hematology K2 EDTA Evakuerade rör
Produktkod. p-3240857
Kapacitet (metrisk):
4 ml
Stängningsfärg:
Lavendel
Produktkod. 13018672
Brand: Greiner Bio-One 454209
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För rutinmässig immunhematologisk testning
  • Rörmaterial: Polyetenterftalat
  • Kepsfärg/ringfärg: lavendel/svart/gul
Uppfyllande
CE-märkning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillsats K 2 EDTA
Material PET
Förslutningstyp Säkerhetsdragkåpa
Kapacitet (metrisk) 4 ml
Stängningsfärg Lavendel
För användning med (applikation) För rutinmässig immunhematologisk testning
Diameter (metrisk) Yttre 13 x 75 mm