Läs mer
Hematoporphyrin Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Haematoporphyrin Dihydrochloride |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C34H38N4O6.2ClH/c1-15-21(7-9-31(41)42)27-14-28-22(8-10-32(43)44)16(2)24(36-28)12-29-34(20(6)40)18(4)26(38-29)13-30-33(19(5)39)17(3)25(37-30)11-23(15)35-27;;/h11-14,19-20,35,38-40H,7-10H2,1-6H3,(H,41,42)(H,43,44);2*1H/b23-11-,24-12-,25-11-,26-13-,27-14-,28-14-,29-12-,30-13-;; |
| Formel vikt | 670.2325 |