Läs mer
Melford Hematoxylin
Produktkod. 30018324
Kvantitet:
25 g
100 g
Produktkod. 30018324
Brand: Melford H12000100.0
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
  • CAS-nummer: 517-28-2
  • Molekylformel:C16H14O63H2O
  • Molekylvikt: 356,3
Specifikationer
CAS 517-28-2
Molekylformel C16H14O6-3H2O
Kvantitet 100 g