Läs mer
Melford Hematoxylin
Produktkod. 30018325
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018325 25 g
30018324 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30018325 Leverantör Melford Leverantörsnummer H1200025.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-10-2026
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
  • CAS-nummer: 517-28-2
  • Molekylformel:C16H14O63H2O​​
  • Molekylvikt: 356,3
Specifikationer
CAS 517-28-2
Molekylformel C16H14O6-3H2O
Kvantitet 25 g