Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Hematoxylin, 85%, rent, certifierat
Produktkod. 10548512 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10548512 25 g Glasflaska 25g
10239600 100 g Glasflaska -
11966921 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10548512 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 411160250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1557.91 SEK
    1398.65 SEK / 25g
    Save 159.26 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 517-28-2 | C16H14O6 | 302,28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 517-28-2
Molekylformel C16H14O6
Molekylvikt (g/mol) 302.28
MDL-nummer MFCD00078111
InChI-nyckel WZUVPPKBWHMQCE-WKTCHCBJNA-N
Synonym Natural Black 1, C.I. 75290
PubChem CID 45029742
IUPAC-namn (6aR)-7,11b-dihydro-6H-indeno[2,1-c]kromen-3,4,6a,9,10-pentol
LEDER [H][C@]12C3=C(C[C@@]1(O)COC1=C2C=CC(O)=C1O)C=C(O)C(O)=C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hematoxylin
Smältpunkt 100,0 °C till 120,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Förlust vid torkning 10 % (105 °C) max.
Förpackning Glasflaska
Analysprocentintervall 85%
UV_Vis 88% (på torrt ämne) minst.
Färg Beige till Brun
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: något löslig; löslig i varmt vatten. Övrig löslighet: löslig i varm alkohol, glycerol, borax och alkalihydroxider (vattenlösningen är purpurröd; blir blåviolett vid förvaring i luft).
Kvantitet 25 g
Fysisk form Pulver
Formel vikt 302.27
Procent renhet 85%
Kvalitet Ren
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hematoxylin
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hematoxylin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.