Läs mer
Hematoxylin, 85%, pure, Thermo Scientific™
Produktkod. 10166940 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10166940 25 g Glass Bottle 25g
10772782 100 g Glass Bottle 100g
10003973 500 g Glass Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10166940 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 411180250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 517-28-2
Molekylformel C16H14O6
Molekylvikt (g/mol) 302.28
MDL-nummer MFCD00078111
InChI-nyckel WZUVPPKBWHMQCE-WKTCHCBJNA-N
Synonym Natural Black 1, C.I. 75290
PubChem CID 45029742
IUPAC-namn (1R,10S)-8-oxatetracyclo[8.7.0.0²,⁷.0¹²,¹⁷]heptadeca-2(7),3,5,12(17),13,15-hexaene-5,6,10,14,15-pentol
LEDER [H][C@]12C3=C(C[C@@]1(O)COC1=C2C=CC(O)=C1O)C=C(O)C(O)=C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hematoxylin
Analysprocentintervall 85%
Merck Index 15, 4672
Infrarött spektrum Authentic
Formel vikt 302.27
Förlust vid torkning 10 % max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
Kvalitet Pure
Förpackning Glass Bottle
UV_Vis 80 % min.
Färg Beige to Brown
Kvantitet 25 g
Fysisk form Powder