Läs mer
Hematoxylin, Fisher BioReagents
Produktkod. p-26341
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10052574 25 g Glass Bottle 25g
10554874 100 g Glass Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10052574 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP242425
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Hematoxylin is used as a stain in microscopy.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 517-28-2
Molekylformel C16H14O6
Molekylvikt (g/mol) 302.28
MDL-nummer MFCD00078111
InChI-nyckel WZUVPPKBWHMQCE-WKTCHCBJNA-N
Synonym Natural Black I
PubChem CID 45029742
IUPAC-namn (1R,10S)-8-oxatetracyclo[8.7.0.0²,⁷.0¹²,¹⁷]heptadeca-2(7),3,5,12(17),13,15-hexaene-5,6,10,14,15-pentol
LEDER [H][C@]12C3=C(C[C@@]1(O)COC1=C2C=CC(O)=C1O)C=C(O)C(O)=C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hematoxylin
Smältpunkt 100°C
Bio. Stain Comm. Certifiering Pass Test
Merck Index 15, 4672
Formel vikt 302.28
Förpackning Glass Bottle
Färgindex nr. 75290
Färg Beige
Kvantitet 25 g
Fysisk form Powder
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hematoxylin
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.