missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

alpha-Methyl-DL-phenylalanine, 98%, Thermo Scientific™

Produktkod. 11436237
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.25 g
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11436237 1 g 1g
11456237 0.25 g 0.25g
11446237 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11436237 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25155.03
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1132-26-9
Molekylformel C10H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 179.22
MDL-nummer MFCD00010512
InChI-nyckel IRZQDMYEJPNDEN-UHFFFAOYNA-N
Synonym alpha-methyl-dl-phenylalanine, 2-amino-2-methyl-3-phenylpropionic acid, alpha-methylphenylalanine, h-dl-me phe-oh, h-alpha-me-dl-phe-oh, +/--2-amino-2-methyl-3-phenylpropionic acid, phenylalanine, alpha-methyl, 2-amino-2-methyl-3-phenyl-propanoic acid, h-me-dl-phe-oh, 2-methylphenylalanine #
PubChem CID 108055
IUPAC-namn 2-amino-2-methyl-3-phenylpropanoic acid
LEDER CC(C(N)C(O)=O)C1=CC=CC=C1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material alpha-Methyl-DL-phenylalanine
Smältpunkt 293°C to 294°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 179.22
Procent renhet 98%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.