Läs mer
Hematoxylinhydrat, 80 % (torrvikt), vatten <8 %
Produktkod. 15462917
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15462917 25 g 25g
15452917 5 g 5g
15472917 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15462917 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 047223.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 517-28-2 | C16H14O6 | 302,28 g/mol
Hematoxylin och eosin utgör tillsammans Hematoxylin och eosinfärgning, en av de mest använda färgerna inom histologin. Metall-hematein-komplex används för att färga cellkärnor före undersökning i mikroskop. Strukturer som färgas med järn- eller aluminiumhematein kallas ofta för basofila, även om mekanismen för färgningen skiljer sig från den för färgning med grundläggande färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 517-28-2
Molekylformel C16H14O6
Molekylvikt (g/mol) 302.28
MDL-nummer MFCD00078111
InChI-nyckel WZUVPPKBWHMQCE-WKTCHCBJNA-N
Synonym hematoxylin, hydroxybrasilin
PubChem CID 45029742
IUPAC-namn (6aR)-7,11b-dihydro-6H-indeno[2,1-c]kromen-3,4,6a,9,10-pentol
LEDER [H][C@]12C3=C(C[C@@]1(O)COC1=C2C=CC(O)=C1O)C=C(O)C(O)=C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hematoxylin hydrate
Namnnotering Water <8%
Smältpunkt ∼200°C (decomposition)
Färg Brun till gräddfärgad
Anteckningar om analysprocent (torrvikt)
Kvantitet 25 g
Beilstein 91399
Känslighet Light sensitive
Merck Index 14,4637
Löslighetsinformation Soluble in 95% ethanol(1mg/mL).
Formel vikt 302.29 (Anhydrous)
Procent renhet 80%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hematoxylin hydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hematoxylin hydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.