Läs mer
Hematoxylinhydrat, 96 % (torrvikt), vatten ca 6 %
Produktkod. 11409643
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11409643 25 g 25g
11499633 5 g 5g
11419643 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11409643 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12431.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1257.46 SEK
    1128.65 SEK / 25g
    Save 128.81 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 517-28-2 | C{1}{6}H{1}{4}O{6}^.xH{2}O
Extraherad från barken på vedträdet
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Extraherad från barken på vedträdet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 517-28-2
Molekylformel C{1}{6}H{1}{4}O{6}^.xH{2}O
Synonym C.I. 75290;Natural Black 1
Specifikationer
Smältpunkt ca 200°C (decomposition)
Kvantitet 25 g
Procent renhet 96%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hematoxylin hydrate, water ca 6%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hematoxylin hydrate