Läs mer
hematoxylin, MP Biomedicals™
Produktkod. 11374379 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11374379 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11374379 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210192225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1965.00 SEK
    1869.49 SEK / 25g
    Save 95.51 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hematoxylin
CAS 517-28-2
Färg Red-tan
Molekylformel C16H14O6
MDL-nummer MFCD00078111
Kvantitet 25 g
Synonym hematoxylin, hydroxybrasilin
InChI-nyckel WZUVPPKBWHMQCE-WKTCHCBJNA-N
LEDER [H][C@]12C3=C(C[C@@]1(O)COC1=C2C=CC(O)=C1O)C=C(O)C(O)=C3
IUPAC-namn (1R,10S)-8-oxatetracyklo[8.7.0.02,7.012,17]heptadeka-2(7),3,5,12(17),13,15-hexaen-5,6,10,14,15-pentol
Molekylvikt (g/mol) 302.28
PubChem CID 45029742
Formel vikt 302.3
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hematoxylin Hydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .