Läs mer
Hematoxylin (teknisk klass), TRC
Produktkod. 30137990
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137990 500 mg
30137300 250 mg
30012035 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137990 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG377708500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 517-28-2
Molekylformel C16 H14 O6
Molekylvikt (g/mol) 302.279
Synonym Hematoxylin
IUPAC-namn (6aS,11bR)-7,11b-dihydro-6H-indeno[2,1-c]kromen-3,4,6a,9,10-pentol
LEDER Oc1cc2C[C@@]3(O)COc4c(O)c(O)ccc4[C@H]3c2cc1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Haematoxylin
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C16H14O6/c17-10-2-1-8-13-9-4-12(19)11(18)3-7(9)5-16(13,21)6-22-15(8)14(10)20/h1-4,13,17-21H,5-6H2/t13-,16+/m0/s1
Formel vikt 302.079