Läs mer
Hematoxylin Trihydrate, Fisher BioReagents
Produktkod. 10072594
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Amber Glass
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10072594 100 g Amber Glass 100g
10012694 5 g Amber Glass 5g
10451905 25 g Amber Glass 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10072594 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP2523100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Hematoxylin Trihydrate is used mainly as a stain in microscopy.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 517-28-2
Molekylformel C16H14O6
Molekylvikt (g/mol) 302.28
MDL-nummer MFCD00078111
InChI-nyckel WZUVPPKBWHMQCE-WKTCHCBJNA-N
Synonym Natural Black I
PubChem CID 45029742
LEDER [H][C@]12C3=C(C[C@@]1(O)COC1=C2C=CC(O)=C1O)C=C(O)C(O)=C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hematoxylin Trihydrate
Smältpunkt 100°C
Merck Index 15, 4672
Identifiering Pass Test
IUPAC-namn (6aR)-7,11b-dihydro-6H-indeno[2,1-c]chromene-3,4,6a,9,10-pentol
Lambda Max 290 to 292nm
Formel vikt 356.4
Förlust vid torkning Report %
Förpackning Amber Glass
Färg Amber
Kvantitet 100 g
Fysisk form Powder