Läs mer
Heme Oxygenase-1-IN-1 hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Heme Oxygenase-1-IN-1 (Compound 2) hydrochloride is a heme oxygenase 1 (HO-1) inhibitor with an IC50 of 0.25 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Heme Oxygenase-1-IN-1 hydrochloride |
| CAS | 1092851-70-1 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C13H16BrClN2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (396.02 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (316.82 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | BrC1=CC=C(CCCCN2C=CN=C2)C=C1.Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 315.64 |
| Formel vikt | 315.64 |
| Visa mer |