Läs mer
Heme Oxygenase-1-IN-1, MedChemExpress
Produktkod. 16455386
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16455386 100 mg
16440837 50 mg
16437247 5 mg
16404538 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16455386 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY111798
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Heme Oxygenase-1-IN-1 (Compound 2) is a heme oxygenase 1 (HO-1) inhibitor with an IC50 of 0.25 μM.
Heme Oxygenase-1-IN-1 (Compound 2) is a heme oxygenase 1 (HO-1) inhibitor with an IC50 of 0.25 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Heme Oxygenase-1-IN-1
CAS 1093058-52-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C13H15BrN2
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (447.74 mM; Need ultrasonic)
LEDER BrC1=CC=C(CCCCN2C=CN=C2)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 279.18
Formel vikt 279.18
Procent renhet 98.37%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death