missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Hemiacetorphan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hemiacetorphan |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17NO4S/c1-10(16)20-9-12(14(19)15-8-13(17)18)7-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,12H,7-9H2,1H3,(H,15,19)(H,17,18) |
| Formel vikt | 295.0878 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?