Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Hemin, 98 %, grisen
Produktkod. 10499291 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10499291 1 g Glasflaska 1g
10506591 5 g Glasflaska 5g
10286161 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10499291 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 345960010
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Hemin, 98 %, gris, CAS # 16009-13-5, är en oxiderad version av hem. Det är en järninnehållande protesgrupp i flera proteiner och kan vara en alternativ järnkälla inom värden som innehåller en porfyrinring med en Fe2+-jon. | CAS: 16009-13-5 | C34H32FeN4O4 | 616,50 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•Hemin som härrör från svin är en järnhaltig protesgrupp som finns i vissa proteiner och kan vara en alternativ källa till järn i värden som innehåller en porfyrinring som innehåller en Fe2+-jon
Användningsområden
•Hemin är en protoporfyrin IX som innehåller en ferrijärnjon (Fe3+) med en koordinerande kloridligand
•Det används i cellulärt skydd och kontrollerar biologiska mekanismer
•Det kan stimulera globulinsyntesen
•Det kan användas för att studera bakteriestammar och tillväxtförhållanden i kortsiktiga kolonianalyser och celltransfektioner
•Det används vid beredning av agarmedium för bakterieodling
•Denna förening har använts i L929 och J774 murina makrofagceller för att studera konjugation, karakterisering och toxicitet av lipofosfoglykan-polyakrylsyrakonjugat för vaccination mot leishmaniasis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16009-13-5
Molekylformel C34H32ClFeN4O4
Molekylvikt (g/mol) 651.95
MDL-nummer MFCD00010726
InChI-nyckel BTIJJDXEELBZFS-HXFTUNQESA-K
Synonym chlorohemin, hemin chloride, protoferriheme, ferriheme, ferriprotoporphyrin ix chloride, ferriprotoporphyrin ix, panhematin, protohemin, protohemin ix, ferriprotoporphyrin
PubChem CID 131675604
IUPAC-namn järn(3+) 4,20-bis(2-karboxietyl)-9,14-dietenyl-5,10,15,19-tetrametyl-21,22,23,24-tetraazapentacyklo[ 16.2.1.1³,⁶.1⁸,11.1113,16]tetracosa-1(20),2,4,6(24),7,9,11,13(22),14,16,18-undekaen-21,23-diid
LEDER CC1=C(CCC(O)=O)\C2=C\C3=C(CCC(O)=O)C(C)=C4\C=C5/N=C(/C=C6\N([Fe](Cl)N34)\C(=C/C1=N2)C(C=C)=C6C)C(C=C)=C5C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hemin
Namnnotering 99%
Färg Färglös
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Merck Index 15, 4679
Formel vikt 651.95
Procent renhet ≥97,5 % (HPLC)
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • Hemin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.