Allmän beskrivning
•Hemin som härrör från svin är en järnhaltig protesgrupp som finns i vissa proteiner och kan vara en alternativ källa till järn i värden som innehåller en porfyrinring som innehåller en Fe2+-jon
Användningsområden
•Hemin är en protoporfyrin IX som innehåller en ferrijärnjon (Fe3+) med en koordinerande kloridligand
•Det används i cellulärt skydd och kontrollerar biologiska mekanismer
•Det kan stimulera globulinsyntesen
•Det kan användas för att studera bakteriestammar och tillväxtförhållanden i kortsiktiga kolonianalyser och celltransfektioner
•Det används vid beredning av agarmedium för bakterieodling
•Denna förening har använts i L929 och J774 murina makrofagceller för att studera konjugation, karakterisering och toxicitet av lipofosfoglykan-polyakrylsyrakonjugat för vaccination mot leishmaniasis
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hemin |
| Namnnotering | 99% |
| Färg | Färglös |
| Infrarött spektrum | Autentisk |
| Analysprocentintervall | 98% |
| Förpackning | Glasflaska |
| Kvantitet | 5 g |
| Merck Index | 15, 4679 |
| Formel vikt | 651.95 |
| Procent renhet | ≥97,5 % (HPLC) |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Hemin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.