Läs mer
Heminklorid (teknisk kvalitet), TRC
Produktkod. 30408459
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30408459 5 g
30398701 1 g
30401883 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30408459 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH2456485G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16009-13-5
Molekylformel C34H32ClFeN4O4
Molekylvikt (g/mol) 651.94
Synonym 1,3,5,8-Tetramethyl-2,4-divinylporphine-6,7-dipropionic Acid ferrichloride Chloro[dihydrogen 3,7,12,17-Tetramethyl-8,13-divinyl-2,18-porphinedipropionato(2-)]iron, Chlorohemin, Chloroprotoferriheme, Chloroprotohemin, Ferric Hemin, Ferriheme, Ferriheme Chloride, Ferriporphyrin Chloride, Ferriprotoporphyrin, Ferriprotoporphyrin IX, Ferriprotoporphyrin IX Chloride, Hemin, Hemin IX, Hemin Chloride, Iron(III) Protoporphyrin Chloride, KJB 003, Panhematin, Protoferriheme, Protohemin, Protohemin Chloride, Teichmann's Crystals
LEDER [Cl-][Fe+3]123N4=C5C=C6C(=C(C=C)C(=CC7=N1C(=CC8=C(CCC(=O)O)C(=C(C=C4C(=C5C=C)C)[N-]28)C)C(=C7C)CCC(=O)O)[N-]36)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hemin Chloride
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C34H34N4O4.ClH.Fe/c1-7-21-17(3)25-13-26-19(5)23(9-11-33(39)40)31(37-26)16-32-24(10-12-34(41)42)20(6)28(38-32)15-30-22(8-2)18(4)27(36-30)14-29(21)35-25;;/h7-8,13-16H,1-2,9-12H2,3-6H3,(H4,35,36,37,38,39,40,41,42);1H;/q;;+3/p-3
Formel vikt 651.1462