Läs mer
Hemin (gris), 97+%
Beskrivning
Hemin används i cellulärt skydd och kontrollmekanism. Det stimulerar syntesen av globulin. Det används också för att studera bakteriestammar och tillväxtförhållanden, i kortsiktiga kolonianalyser och celltransfektioner. Vidare används det för att behandla symptomen på olika porfyrier. Dessutom används den vid framställning av agarmedium för bakteriekulturen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Hemin används i cellulärt skydd och kontrollmekanism. Det stimulerar syntesen av globulin. Det används också för att studera bakteriestammar och tillväxtförhållanden, i kortsiktiga kolonianalyser och celltransfektioner. Vidare används det för att behandla symptomen på olika porfyrier. Dessutom används den vid framställning av agarmedium för bakteriekulturen.
Löslighet
Löslig i utspädd ammoniak, trimetylamin, p-toluidin och dimetylanilin. Något lösligt i alkohol. Olösligt i
vatten
Anmärkningar
Oförenligt med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hemin (porcine) |
| Smältpunkt | >300 °C |
| Kvantitet | 1 g |
| Beilstein | 5229914 |
| Merck Index | 14,4644 |
| Löslighetsinformation | Löslig i utspädd ammoniak, trimetylamin, p-toluidin och dimetylanilin. Lätt löslig i alkohol. Olöslig i vatten |
| Formel vikt | 651.95 |
| Procent renhet | ≥98% |
Säkerhet och hantering
- Hemin (porcine)
- MIXTURE LIST-Contain: Hemin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.