Learn More
Velp Scientifica™ Hemisfärisk skål för 250 ml kolv
Product Code. 15805211 Shop All Velp Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet (metrisk):
250 ml
missing translation for 'unitSize'
Varje
Product Code. Kapacitet (metrisk) unitSize
15805211 250 ml Varje
1 missing translation for 'options'
Product Code. 15805211 missing translation for 'mfr' Velp Scientifica™ missing translation for 'supplierNo' A00000332
I lager
Add to basket
Add to basket
För användning med: AREX-6 kokplattor
  • Rymmer olika storlekar av flaskor
  • För användning med 135 mm plattor
Specifications
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Beskrivning Passar på 135 mm plåt
För användning med (utrustning) AREX-6 kokplattaomrörare
Typ Skål