Läs mer
Velp Scientifica™ Hemisfärisk skål för 50 ml kolv
Produktkod. 15885201 Handla allt Velp Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
AREX-6 kokplattaomrörare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15885201 AREX-6 kokplattaomrörare Varje
1 options
Produktkod. 15885201 Leverantör Velp Scientifica™ Leverantörsnummer A00000330
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med: AREX-6 kokplattor
  • Rymmer olika storlekar av flaskor
  • För användning med 135 mm plattor
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Beskrivning Passar på 135 mm plåt
För användning med (utrustning) AREX-6 kokplattaomrörare
Typ Skål