Läs mer
Velp Scientifica™ Hemisfärisk skål för 500 ml kolv
Produktkod. 15815211 Handla allt Velp Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
AREX-6 kokplattaomrörare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15815211 AREX-6 kokplattaomrörare Varje
1 options
Produktkod. 15815211 Leverantör Velp Scientifica™ Leverantörsnummer A00000333
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2345.93 SEK
    2181.07 SEK / Paket med 1
    Save 164.86 SEK
    7% Av
I lager
För användning med: AREX-6 kokplattor
  • Rymmer olika storlekar av flaskor
  • För användning med 135 mm plattor
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Beskrivning Passar på 135 mm plåt
För användning med (utrustning) AREX-6 kokplattaomrörare
Typ Skål