Beskrivning
- Lämplig för Velp Värmeplattor och värmeplattor
- För användning med 135 mm plattor
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Beskrivning | Passar på 135 mm plåt |
| För användning med (utrustning) | Varmplattor och värmeplattor |
| Typ | Skål |