Beskrivning
- Rymmer olika storlekar av flaskor
- För användning med 135 mm plattor
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Beskrivning | Passar på 135 mm plåt |
| För användning med (utrustning) | AREX-6 kokplattaomrörare |
| Typ | Skål |
| Garanti | 24 Months |
| Material | Aluminum |