Läs mer
VELP Scientifica™ Hemisfäriska skålar för rundbottnade kolvar
Produktkod. 16320528 Handla allt Velp Produkter
Change view
Flaskvolym (metrisk):
25 ml
3 l
5 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Flaskvolym (metrisk)
16320528 25 ml
16330528 3 l
16340528 5 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16320528 Leverantör VELP Scientifica™ Leverantörsnummer A00000373
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hemispheric Bowl är en lämplig lösning för att ersätta oljebad och mantlar för att utföra ren och säker analys med rundbottnade kolvar.
  • Passar exakt 135 mm diameter plåt
  • Rymmer olika storlekar av rundbottnade kolvar
  • Minimerar risken för rörelse
  • Säkerställer snabbaste värmeöverföring
Specifikationer
För användning med (utrustning) Kolvar med rund botten
Typ Kolvskål
Flaskvolym (metrisk) 25 ml
Beläggning Aluminium
Material Aluminium