Läs mer
Velp™ Hemisfäriska skålar för rundbottnade kolvar
Produktkod. 16340528 Handla allt Velp Produkter
Change view
Flaskvolym (metrisk):
25 ml
3 l
5 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Flaskvolym (metrisk)
16340528 5 l
16320528 25 ml
16330528 3 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16340528 Leverantör Velp™ Leverantörsnummer A00000375
I lager
Hemispheric Bowl är en lämplig lösning för att ersätta oljebad och mantlar för att utföra ren och säker analys med rundbottnade kolvar.
  • Passar exakt 135 mm diameter plåt
  • Rymmer olika storlekar av rundbottnade kolvar
  • Minimerar risken för rörelse
  • Säkerställer snabbaste värmeöverföring
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 169 oz.
Kapacitet (metrisk) 5 L
Färg Gray
För användning med (utrustning) Kolvar med rund botten
För användning med (applikation) Replace oil baths and mantles in order to perform clean and safe analysis with round bottom flasks
Frekvens 50/60 Hz
Nedsänkningslängd 5 L
Inkluderar Hemispheric Bowl
Hastighet 1500 rpm
Temperatur (engelska) 572°F
Temperatur (metrisk) 310°C
Typ Kolvskål
Flaskvolym (metrisk) 5 l
Garanti 24 Months
Beläggning Aluminium
Material Aluminium