Läs mer
Helios Italquartz Hemisfäriska fat med pip, genomskinliga
Produktkod. 15848004
Kapacitet (metrisk):
240 cc
5 cc
Diameter (metrisk):
38 mm
112 mm
Höjd (metrisk):
14 mm
47 mm
Produktkod. 15848004
Brand: Helios Italquartz 61F00101
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Runda, kapselformade skålformade fat med piper tillverkade av genomskinligt, hållbart, motståndskraftigt och kemiskt inert kvartsglas.
  • Genomskinligt
  • Rund botten
  • Inkluderar pip
  • Kemiskt inert
  • Utmärkt elektrisk isolering
  • Utmärkt styrka och hållbarhet
  • Exceptionell termisk stabilitet jämfört med glas
Specifikationer
Beskrivning Genomskinlig, inkluderar pip
Bottenform Rund
Kapacitet (metrisk) 5 cc
Material Kvarts
Form Rund
Typ Hemisfärisk skål
Inkluderar Pip
Höjd (metrisk) 14 mm
Diameter (metrisk) 38 mm