Läs mer
Invitrogen™ Hemoglobin kolorimetrisk detektionskit
Produktkod. 15838172 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
2 x 96 tester
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. Kvantitet unitSize
15838172 2 x 96 tester Paket med 2
1 options
Produktkod. 15838172 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EIAHGBC
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
96-brunnars plattor, standardreagenser, andra analysspecifika reagenser, buffertar och partispecifikt tekniskt datablad.
Analysera hemoglobinnivåer i helblod, röda blodkroppar och hemolyserade serum- och plasmaprover.
Hemoglobindetektionssatsen för endast forskning är en kolorimetrisk analys utformad för att kvantifiera och detektera hemoglobin i helblod, röda blodkroppar och hemolyserade serum- och plasmaprover.
Detta kompletta, färdiga att använda kit innehåller genomskinliga 96-brunnars plattor, hemoglobinstandard och andra komponenter för att utföra analysen. En 96-brunnars mikroplattläsare som kan läsa optisk densitet mellan 560 och 580 nm krävs för användning av detta kit.
Prestandaegenskaper
• Analystyp: kit för kolorimetrisk detektering
• Exempeltyper: helblod, röda blodkroppar och hemolyserade serum- och plasmaprover
• Känslighet 0,021 g/dL
• Standardkurvområde: 0,25 –16 g/dL
• Reaktivitet: artoberoende
Bakgrund
Hemoglobin (Hgb) är ett erytrocytproteinkomplex som består av två uppsättningar av identiska par av subenheter, som var och en binder en järn-profyringrupp som vanligtvis kallas hem. I allmänhet innehåller två alfa- eller alfaliknande globulinkedjor, de återstående subenheterna kan vara beta, gamma, delta eller epsilon, eller i fallet med spädbarn, fosterhemoglobin som ersätts under det första levnadsåret. Heme binder och frigör syre eller koldioxid som svar på små förändringar i lokal gasspänning. Fritt syre eller koldioxid bundet av en hemgrupp underlättar efterföljande bindning av de andra hemgrupperna i en given hemoglobinmolekyl.
Analysprincip Hemoglobin Colorimetrisk
Detection Kit är utformat för att kvantitativt mäta alla former av hemoglobin som finns i blod och RBC, eller plasma och serum. En human hemoglobinstandard tillhandahålls för att generera en standardkurva för analysen och alla prover bör avläsas från standardkurvan. Standarder eller utspädda prover pipetteras till en genomskinlig mikrotiterplatta och det färdiga hemoglobindetektionsreagenset tillsätts till varje brunn. För helblods- eller RBC-prover, 10μ L av prover och standarder används i det vanliga formatet. Resultaten beräknas som g/dL för helblod och RBC, och mg/ml för serum och plasma. Plattan inkuberas i 30 minuter vid rumstemperatur. Plattan avläses vid 560-580 nm för att detektera intensiteten hos den genererade färgen. Detta hemoglobindetektionskit använder en enstaka reaktionslösning som är ljusstabil vid 4 °C och inte innehåller farliga kemikalier. Alla former av hemoglobin omvandlas snabbt till en enda stabil form som mäts fotometriskt. Många prover kan mätas utan utspädning i denna säkra, enkla analys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 96-brunnars plattor, standardreagenser, andra analysspecifika reagenser, buffertar och partispecifikt tekniskt datablad.
Butik på– 20 °C.
Immunoassay Kit Format Kolorimetrisk detektionskit
För användning med (utrustning) Mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) Icke-gen
Gensymbol Icke-gen
Kvantitet 2 x 96 tester
Frakt skick Godkänd för transport på våt eller torr is
Target Kit heter Hemoglobin