Läs mer
MedChemExpress Hemokinin 1 (mouse)
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 98.3% |
| CAS | 208041-90-1 |
| Innehåll och lagring | Stored under nitrogen∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen) |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molekylvikt (g/mol) | 1413.65 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 1 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : 100 mg/mL (70.74 mM∣Need ultrasonic) |