Läs mer
Heneikosansyra, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10424195 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10424195 100 mg Glasflaska 100mg
10266830 1 g Glasflaska 1g
10461631 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10424195 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 204691000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2363-71-5 | C21H42O2 | 326.55 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2363-71-5
Molekylformel C21H42O2
Molekylvikt (g/mol) 326.55
MDL-nummer MFCD00002805
InChI-nyckel CKDDRHZIAZRDBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym heneicosanoic acid, n-heneicosanoic acid, heneicosylic acid, henicosanoate, heneicosanate, heneicosanoate, n-heneicosanoate, heneicosanoicacid, heneicosanic acid, n-heneicosylic acid
PubChem CID 16898
ChEBI CHEBI:39248
IUPAC-namn henikosansyra
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Heneicosanoic acid
Namnnotering 99%
Smältpunkt 74.0°C to 76.0°C
Färg Vitt
Kokpunkt 170.0°C (0.1 mbar)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)19CO2H
Kvantitet 100 mg
Beilstein 02, I, 179
Löslighetsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ether, hot acetone and hot hydrocarbons
Formel vikt 326.55
Procent renhet 99%
Fysisk form Shiny Fluffy Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.