Läs mer
Heparan Sulfate, MedChemExpress
Beskrivning
Heparan sulfate, a complex and linear polysaccharide, exists as part of glycoproteins named heparan sulfate proteoglycans, which are expressed abundantly on the cell surface and in the extracellular matrix.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Heparan Sulfate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 9050-30-0 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C12H19NO20S3 (monomer) |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslighetsinformation | H2O : 100 mg/mL (Need ultrasonic) |
| LEDER | O=S(OCC1O[C@@H](OC)[C@H](NS(=O)(O)=O)[C@@H](OS(=O)(O)=O)[C@H]1O[C@@H]2OC(C(O)=O)[C@H](O[C@@H]3OC(COS(=O)(O)=O)[C@H](O[C@@H]4OC(C(O)=O)[C@H](OC)[C@H](O)[C@H]4OS(=O)(O)=O)[C@H](O)[C@H]3NS(=O)(O)=O)[C@H](O)[C@H]2O)(O)=O.[n] |
| Visa mer |