Läs mer
Gibco™ HepaRG™ Celler, kryopreserverade
Produktkod. 13496438 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1 flaska
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13496438 1 flaska Varje
1 options
Produktkod. 13496438 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer HPRGC10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9870.00 SEK
    8882.65 SEK / Paket med 1
    Save 987.35 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Cellernas HepaRG™ kryopreserverade cellinje är en odödliggjord levercellinje som behåller många egenskaper från primära mänskliga hepatocyter.
Cellinjen HepaRG™ är en odödliggjord levercellinje som behåller många egenskaper från primära mänskliga hepatocyter. HepaRG™ Celler är terminalt differentierade och tillhandahålls i ett bekvämt kryokonserverat format. För forskare som behöver reproducerbar metabolismdata HepaRG™ är celler ett in vitro-verktyg som ger reproducerbara resultat i ett metaboliskt komplett och skalbart system.
  • Erhålla biologiskt relevanta resultat från ett metaboliskt komplett system
  • Utvärdera läkemedels-läkemedelsinteraktionspotentialen för din förening
  • Upplev reproducerbara resultat från en enda cellpopulation
Biologiskt relevant
HepaRG™ Celler uppvisar många egenskaper hos primära mänskliga hepatocyter, inklusive morfologi, uttryck av viktiga metabola enzymer, uttryck av nukleära receptorer och läkemedelstransportörer. Till skillnad från HepG2- och Fa2N-4-celler HepaRG™ har celler hög P450-aktivitet och fullständig uttryck av alla nukleära receptorer.
Förutse ämnesomsättningsbaserad läkemedels-läkemedelsinteraktion
HepaRG™ celler svarar på prototypiska P450-inducerar och hämmare i samma utsträckning som primära hepatocyter, vilket gör det möjligt HepaRG™ att använda celler för att utvärdera potentiella läkemedelsinteraktioner.
Oändligt reproducerbara
HepaRG™ Celler uppvisar många egenskaper hos primära mänskliga hepatocyter och är i princip en enda donator. Dessa egenskaper gör det möjligt för användare att få fysiologiskt relevanta resultat för metabolismbaserade läkemedelsinteraktioner utan oro för donatorvariation och begränsade batchstorlekar som följer med att förlita sig på donatorvävnad. (Notera: De celler vi tillhandahåller är terminalt differentierade).
HepaRG™ är ett varumärke tillhörande BioPredic International.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 1 flaska, förvara i kryoförvaring eller frys på -135 °C
Åldras Vuxen
Celllinje HepaRG
Celltyp Hepatocyter
Typ av kultur Hepatocytcellodling
Form Kryokonserverad
Kön Kvinnlig
Art Människa
Vävnad Lever
Givarkälla Ensam donator
Antal celler 10 x 106
Produkttyp Hepatocyter
Kvantitet 1 flaska
Frakt skick Torr is