Läs mer
Gibco™ HepaRG™ Underhåll/metabolism Medium Supplement (5X)
Produktkod. 11311870 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
79 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11311870 79 ml Varje
1 options
Produktkod. 11311870 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer HPRG720
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4025.00 SEK
    3702.65 SEK / 79ml
    Save 322.35 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
I lager
HepaRG™ Underhålls-/metabolismmediumtillskott (5X) är ett specialiserat medietillskott för användning vid odling HepaRG™ av celler.
HepaRG™ Underhålls-/metabolismmediumtillskott (5x) är ett specialiserat medietillskott för användning vid odling HepaRG™ av celler. HepaRG™ Underhålls-/Metabolismmedeltillskott (5x) används specifikt för celltillväxt HepaRG™ flera dagar.
  • Enkel medieförberedelse, bara tina, blanda och använd
  • Reproducerbara och biologiskt relevanta resultat med HepaRG™ celler
Medieförberedelse
Arbetsmedium tillverkas genom att tillsätta tinat HepaRG™ Maintenance/Metabolism Medium Supplement (5x) till 500 ml William's Medium E (A1217601 eller 12551032) och 5 ml GlutaMAX-I™ (35050061). Den enkla tvåstegsprocessen hjälper till att minska risken för kontaminering.
Förenklade, relevanta och reproducerbara studier
HepaRG™ Celler uppvisar många egenskaper hos primära mänskliga hepatocyter och är i princip en enda donator. Dessa egenskaper gör det möjligt för användare att få fysiologiskt relevanta resultat för metabolismbaserade läkemedelsinteraktioner utan oro för donatorvariation och begränsade batchstorlekar som följer med att förlita sig på donatorvävnad. (Observera: De celler vi tillhandahåller är terminalt differentierade).
HepaRG™ är ett varumärke tillhörande BioPredic International.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Kosttillskott bör förvaras vid -20 °C
Celltyp HepaRG Celler
Koncentration 5X
Form Fryst
Produkttyp Tillägg
Serumnivå Standard serum
Sterilitet Sterila
Utan tillsatser Inget glutamin
Formatera Flaska
Produktlinje Gibco
Renhet eller kvalitetsklass Forskningsbetyg, Cellkulturbetyg
Kvantitet 79 ml
Frakt skick Torr is
Källa Människa
Testad för Sterilitetstestning (bakterier& svampar)