Beskrivning
HepaRG™ Underhåll/Metabolism Medium Supplement är ett specialiserat mediatillskott för användning i odling HepaRG™ celler. HepaRG™ Underhåll/metabolism Medium Supplement används specifikt för fler dagars tillväxt av HepaRG™ celler.
Enkel mediaberedning, bara tina, blanda och använd
Reproducerbara och biologiskt relevanta resultat med HepaRG™
celler Media Preparation
HepaRG™ Underhåll/metabolism Medium Tillägg till 100 ml William's Medium ’E (A1217601 eller 12551032) och 1 ml GlutaMAX™ Arbetsmedia framställs genom tillsats av tinat -I (35050061). Den enkla tvåstegsprocessen hjälper till att minska föroreningsmöjligheterna.
Förenklade, relevanta och reproducerbara studier
HepaRG™ celler uppvisar många egenskaper hos primära humana hepatocyter och är i huvudsak en enda donator. Dessa funktioner gör det möjligt för användare att erhålla fysiologiskt relevanta resultat för metabolismbaserade läkemedelsinteraktioner utan att behöva oroa sig för donatorvariabilitet och begränsade partistorlekar som följer med att förlita sig på donatorvävnad. (Obs: Cellerna vi tillhandahåller är terminalt differentierade).
HepaRG™ är ett varumärke som tillhör BioPredic International.
celler Media Preparation
HepaRG™ Underhåll/metabolism Medium Tillägg till 100 ml William's Medium ’E (A1217601 eller 12551032) och 1 ml GlutaMAX™ Arbetsmedia framställs genom tillsats av tinat -I (35050061). Den enkla tvåstegsprocessen hjälper till att minska föroreningsmöjligheterna.
Förenklade, relevanta och reproducerbara studier
HepaRG™ celler uppvisar många egenskaper hos primära humana hepatocyter och är i huvudsak en enda donator. Dessa funktioner gör det möjligt för användare att erhålla fysiologiskt relevanta resultat för metabolismbaserade läkemedelsinteraktioner utan att behöva oroa sig för donatorvariabilitet och begränsade partistorlekar som följer med att förlita sig på donatorvävnad. (Obs: Cellerna vi tillhandahåller är terminalt differentierade).
HepaRG™ är ett varumärke som tillhör BioPredic International.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Kosttillskott bör förvaras vid -20 °C |
| Celltyp | HepaRG Celler |
| Form | Fryst |
| Produkttyp | Hepatocyttillägg |
| Serumnivå | Standard serum |
| Sterilitet | Sterila |
| Utan tillsatser | Inget glutamin |
| För användning med (applikation) | Läkemedelsmetabolism |
| Produktlinje | Gibco |
| Renhet eller kvalitetsklass | Forskningsbetyg, Cellkulturbetyg |
| Visa mer |