Läs mer
Gibco™ HepaRG™ Tina, tallrik,& Medium tillägg för allmänna ändamål
Produktkod. 11371860 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
14 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11371860 14 ml Varje
1 options
Produktkod. 11371860 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer HPRG670
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1344.00 SEK
    1263.65 SEK / 14ml
    Save 80.35 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
HepaRG™ Tina, tallrik,& Medium tillägg för allmänna ändamål
HepaRG™ Tina, tallrik,& General Purpose Medium Supplement är ett specialiserat mediatillägg för användning i odling HepaRG™ celler. HepaRG™ Tina, tallrik,& General Purpose Medium Supplement används specifikt för initial upptining och förökning av kryokonserverad HepaRG™ celler.
  • Enkel mediaberedning, bara tina, blanda och använd
  • Reproducerbara och biologiskt relevanta resultat med HepaRG™
    celler Media Preparation
    HepaRG™ Tina, tallrik,& General Purpose Medium Supplement till 100 ml William's Medium ’E (A1217601 eller 12551032) och 1 ml GlutaMAX™ Arbetsmedia framställs genom tillsats av tinat -I (35050061). Den enkla tvåstegsprocessen hjälper till att minska föroreningsmöjligheterna.
    Förenklade, relevanta och reproducerbara studier
    HepaRG™ celler uppvisar många egenskaper hos primära humana hepatocyter och är i huvudsak en enda donator. Dessa funktioner gör det möjligt för användare att erhålla fysiologiskt relevanta resultat för metabolismbaserade läkemedelsinteraktioner utan att behöva oroa sig för donatorvariabilitet och begränsade partistorlekar som följer med att förlita sig på donatorvävnad. (Obs: Cellerna vi tillhandahåller är terminalt differentierade).
    HepaRG™ är ett varumärke som tillhör BioPredic International.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Innehåll och lagring Kosttillskott bör förvaras vid -20 °C
    Celltyp HepaRG Celler
    Form Fryst
    Produkttyp Hepatocyttillägg
    Serumnivå Standard serum
    Sterilitet Sterila
    Utan tillsatser Inget glutamin
    För användning med (applikation) Läkemedelsmetabolism
    Produktlinje Gibco
    Renhet eller kvalitetsklass Forskningsbetyg, Cellkulturbetyg
    Kvantitet 14 ml
    Frakt skick Torr is
    Testad för Sterilitetstestning (bakterier& svampar)