Kompletterande information
- Ligand: Heparin
- Grundpärlor: 6 % korslänkade agarose pärlor
- Partikelstorlek: 45 μm - 165 μm
- Lagringsbuffert: 80 % PBS, 20 % etanol
- pH-stabilitetsintervall: 4-12
- Maxtryck: 0,3 MPa
- Bindningskapacitet: >20 mg DNA-polymeras/ml
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 mL |
| Regulatorisk status | RUO |