Läs mer
Heparin, Fisher BioReagents
Produktkod. 11301146
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
250 mg
Förpackning:
Poly Vial
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
250mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11301146 250 mg Poly Vial 250mg
10001413 10 mg Poly Vial 10mg
10429693 50 mg Poly Vial 50mg
10639163 100 mg Poly Vial 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11301146 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP2524250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Heparin is used as an anticoagulant in biochemical research.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9041-08-1
MDL-nummer MFCD00081689
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Heparin
Namnnotering From Porcine Intestinal Mucosa
Färg White
pH 5.0 to 7.5
Förlust vid torkning ≤5.0%
Förpackning Poly Vial
Kvantitet 250 mg
Merck Index 15, 4688
Formel vikt ≈5000
Ångtryck Negligible
Fysisk form Powder or Solid