Läs mer
Heparin, MP Biomedicals™
Produktkod. 11440672 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
250 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
250mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11440672 10 mg 10mg
11450672 50 mg 50mg
11460672 100 mg 100mg
11470672 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11440672 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219411410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    663.00 SEK
    630.96 SEK / 10mg
    Save 32.04 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Heparin används vanligtvis som antikoagulant, det binder till antitrombin III, en naturligt förekommande plasmaproteashämmare, vilket accelererar hastigheten med vilken antitrombin III hämmar koagulationsproteaser (faktor Xa och trombin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9041-08-1
MDL-nummer MFCD00081689
Synonym Heparinic acid
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Heparin
Namnnotering Sodium Salt from Porcine
Färg Färglös eller vit
Kvantitet 10 mg
Formel vikt ≈3000
Fysisk form Powder or Solution
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Heparin Sodium Salt, Porcine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: heparin sodium salt