Läs mer
Heparin, MP Biomedicals™
Produktkod. 11470672 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
250 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
250mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11470672 250 mg 250mg
11440672 10 mg 10mg
11450672 50 mg 50mg
11460672 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11470672 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219411483
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3245.74 SEK
    2886.03 SEK / 250mg
    Save 359.71 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
I lager
Heparin används vanligtvis som antikoagulant, det binder till antitrombin III, en naturligt förekommande plasmaproteashämmare, vilket accelererar hastigheten med vilken antitrombin III hämmar koagulationsproteaser (faktor Xa och trombin)
Kemiska identifierare
CAS 9041-08-1
MDL-nummer MFCD00081689
Synonym Heparinic acid
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Heparin
Namnnotering Natriumsalt från svin
Färg Färglös eller vit
Kvantitet 250 mg
Formel vikt ≈3000
Fysisk form Pulver eller lösning