Läs mer
Cytiva Heparin Sepharose™ 6 Snabbflödesaffinitetskromatografimedia
Produktkod. 10526730 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
50 ml
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10526730 50 ml 50ml
1 options
Produktkod. 10526730 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17099801
 Begränsad artikel
I lager
Används för separationer av biomolekyler med affinitet för heparin, inklusive antitrombin III, koagulationsfaktorer och andra plasmaproteiner. Cytiva Life Sciences™ Heparin Sepharose™ 6 Fast Flow Affinity Chromatography Media är snabbt och pålitligt och mycket lämpligt för reningsprocesser i processskala.
  • Består av tvärbundna 6% agarospärlor modifierat natriumheparin
  • Immobilisering utförd med kemiskt stabil och orienterad koppling som ger hög bindningskapacitet
  • Förbättrad bindningskapacitet för antitrombin III på grund av orienterad koppling av liganden
  • Finns i en rad olika bulkstorlekar och bekväma förpackade format för enkel uppskalning och processutveckling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 50 ml
Stabilitet Stabil i vanligt använda vattenhaltiga buffertar: 0,1 M NaOH, 0,05 M natriumacetat, 8 M urea, 6 M guanidinhydroklorid, nonjoniska rengöringsmedel, 10 % glycerol
För användning med (applikation) För snabb och tillförlitlig separation av biomolekyler med affinitet för heparin, inklusive antitrombin III, koagulationsfaktorer och andra plasmaproteiner mycket lämpade för reningsprocesser i processskala
Förvaringskrav 4 °C till 30 °C
Produkttyp Heparin Sepharose 6 Fast Flow Media
Flödeshastighet 250 till 400 cm/Ho μr
Partikelstorlek 45 till 165μ m
Höjd (engelska) Säng 9,84 tum
Höjd (metrisk) Säng 25 cm
Max. Tryck 100 kPa
Matris 6 % tvärbunden agaros
pH-intervall 4 till 12
Förvaringsbuffert 20 % etanol, 0,05 M natriumacetat
Ligandtyp Grisheparin
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Heparin Sepharose 6 Fast Flow, 50 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol