Läs mer
Heparin, natriumsalt från gris, MP Biomedicals™
Produktkod. 11438282 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11438282 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11438282 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219411491
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4520.54 SEK
    4136.25 SEK / 1g
    Save 384.29 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Heparin är en polymer som klassificeras som en mukopolysackarid eller en glykosaminoglykan. Det biosyntetiseras och lagras i mastceller i olika däggdjursvävnader.
Produkten består av upprepade disackaridenheter bestående av 1,4-kopplad L-iduronsyra och D-glukosamin. Iduronsyraresterna är O-sulfaterade vid position 2, och glukosaminresterna är N-sulfaterade och O-sulfaterade vid position 6. Den upprepade blockeringen kan avbrytas eller förlängas av rester av beta-D-glukuronsyra och 6-O-sulfaterad N-acetyl-alfa-D-glukosamin.
  • Mängden heparin som behövs för att förhindra koagulering i helblod är mellan 20 enheter och 50 enheter per ml helblod
Specifikationer
CAS 9041-08-1
MDL-nummer MFCD00081689
Kvantitet 1 g
Synonym Heparinic acid
Formel vikt ungefär 3 000 g/mol
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Heparin Sodium Salt, Porcine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).