Läs mer
R&D Systems™ Heparin sodium salt
Produktkod. 18065882
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
18065882 100 mg
1 options
Produktkod. 18065882 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer 2812/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1240.00 SEK
    1168.65 SEK / 100mg
    Save 71.35 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
A Tocris product, part of R&D Systems. Anticoagulant
Minimum activity: > 150 I.U./mg. Glycosaminoglycan that behaves as an anticoagulant. Binds with high affinity to antithrombin III (AT-III).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Heparin sodium salt
CAS 9041-08-1
Kvantitet 100 mg
Produktlinje Tocris
Renhet >98%