Läs mer
Heparinnatriumsalt, TRC
Produktkod. 30132863
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30132863 2.5 g 2.5g
17949849 1 g -
17939749 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30132863 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH2458002.5G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9041-08-1
Synonym Adomiparin Sodium, Alfa 87-120, Alfa 87-163, Alfa 87-198, Alfa 87-81, Alfa 88-247, Ardeparin Sodium, Badyket, Bemiparin Sodium, Clivarin 1750, Dalteparin Sodium, Deligoparin Sodium, Depo-Heparin, Fragmin, Fragmin IV, H 2149, Hed-Heparin, Hepaflush, Hepagumin, Hepalean, Heparin Fragment Kabi 2165, Heparin sodium, Heparine Choay, Hepathrom, Heprinar, Hepsal, Inno-Hep, Ivor, Kabi 2165, LHN 1, Lioton 1000, Lipo-Hepin, Lipo-Hepinette, Liquaemin Sodium, Liquemin, Logiparin, Longheparin, M 118 Sodium, Minihep, Minolteparin Sodium, Monoparin, Nadroparine Sodium, Normiflo, OP 2000, Panheprin, Parnaparin Sodium, Pularin, RO 11, RO 14, RP 54563, Reviparin Sodium, Semuloparin Sodium, Sevuparin Sodium, Sodium Acid Heparin, Sodium Heparin, Sodium Heparinate, Sodium Parnaparin, Thrombo-Hepin, Thromboliquine, Tinzaparin Sodium, Unihep, Viatromb, WY 90493RD, Zibo
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Heparin Sodium
Kvantitet 2.5 g