Allmän beskrivning
- Heparinnatriumsalt uppvisar antikoagulerande aktivitet. Det kan också effektivt hämma mesenkymal cellproliferation och främjar proliferationen av primära epitelceller
- Denna förening kan binda till antitrombin III och hämma koagulationsproteaser
Användningsområden
- I in vitro-studier används det som huvudkomponenten i serumfria medier för att förhindra cellaggregation
- Heparinnatriumsalt kan också inducera tillväxten av mänskliga embryonala stamceller i ett definierat serumfritt medium, som fungerar som en kofaktor för en grundläggande fibroblasttillväxtfaktor (FGF-2)
- Det används också i laboratoriestudier relaterade till stamcellsdifferentiering och tillväxt
- I in vitro-studier uppvisar denna förening cytotoxisk verkan som inducerar cancercelldöd genom att interferera med transkriptionsfaktoraktivitet
Spécification
Spécification
| Kemiskt namn eller material | Heparin sodium |
| Abs. | ≤0,2 % som nukleotider, 0,2 max (0,4 % i vatten) vid 260 nm, Protein- och nukleotidföroreningar:, Protein- och nukleotidföroreningar: vid 0nm |
| Färg | Vitt |
| pH | Inkluderat mellan 5,5 (1 % soln). |
| Tändningsrester | Inkluderande mellan 30 % |
| Förlust vid torkning | ≤8 % (vid 60 °C i 4 timmar) |
| Infrarött spektrum | Godkännandetest |
| Förpackning | Glasflaska |
| Kvantitet | 250 mg |
| Merck Index | 15, 4688 |
| Afficher plus |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.