Läs mer
Heparinnatrium, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-140388 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 10551944
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Heparin Sodium Salt, CAS # 9041-08-1, härrör från svintarmsslemhinnan och visar blodets antikoagulerande aktivitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Heparinnatriumsalt uppvisar antikoagulerande aktivitet. Det kan också effektivt hämma mesenkymal cellproliferation och främjar proliferationen av primära epitelceller
  • Denna förening kan binda till antitrombin III och hämma koagulationsproteaser
Användningsområden
  • I in vitro-studier används det som huvudkomponenten i serumfria medier för att förhindra cellaggregation
  • Heparinnatriumsalt kan också inducera tillväxten av mänskliga embryonala stamceller i ett definierat serumfritt medium, som fungerar som en kofaktor för en grundläggande fibroblasttillväxtfaktor (FGF-2)
  • Det används också i laboratoriestudier relaterade till stamcellsdifferentiering och tillväxt
  • I in vitro-studier uppvisar denna förening cytotoxisk verkan som inducerar cancercelldöd genom att interferera med transkriptionsfaktoraktivitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9041-08-1
MDL-nummer MFCD00081689
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Heparin sodium
Abs. ≤0.2% as nucleotides, 0.2 max. (0.4% in water) at 260nm, Protein and nucleotide impurities:, Protein and nucleotide impurities: at 0nm
Färg Vitt
pH Inclusive between 5.5 (1% soln.)
Tändningsrester Inclusive between 30%
Förlust vid torkning ≤8% (at 60°C for 4 hr.)
Infrarött spektrum Pass Test
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 250 mg
Merck Index 15, 4688
Procent renhet 150 I.U./mg min.
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) ≥150 I.U./mg
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.