Läs mer
Karl Hecht™ Hepariniserade mikrohematokritkapillärer
Produktkod. 10460742
Change view
Kvantitet:
100 stycken/rör; 10 rör/låda
Produktkod. Kvantitet
10460742 100 stycken/rör; 10 rör/låda
1 options
Produktkod. 10460742 Leverantör Karl Hecht™ Leverantörsnummer 40565010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
En brandpolerad hematokritkapillär med natriumheparin.
  • Disponibel
  • Med märke vid 60 mm
  • Med röd färgkod
  • Brandpolerad i färgkodad ände
  • Total kapacitet på ca. 18 μL
  • Kapacitet upp till markering ca. 14 μL
  • Med CE-märkning
  • 100 stycken/rör; 10 tuber/låda
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 18μ L, 14μ L för att markera
Diameter (metrisk) Inre 0.55 mm
Kvantitet 100 stycken/rör; 10 rör/låda
Längd (metrisk) 75 mm
Certifikat och efterlevnad CE