Läs mer
STEMCELL Technologies HepatiCult™ Organoid Growth Medium (Mouse)
Kvantitet:
1 Kit
Beskrivning
- HepatiCult™ Organoid Growth Medium (Mouse) is a serum-free, defined cell culture medium for establishment and maintenance of mouse hepatic progenitor organoids
- These organoids, or 'mini-livers', provide an in vitro organotypic culture system for studying hepatic stem and progenitor cells
- Organoids grown in HepatiCult™ feature an epithelium expressing genes marking hepatic stem and progenitor cells (PROM1, AXIN2, SOX9 and CD44), ducts (KRT19 and HNF1b) and hepatocytes (HNF4a, AFP)
- Hepatic organoids can be passaged every 4 - 7 days, can be cryopreserved, and are primed for downstream differentiation
- HepatiCult™ supports mouse hepatic organoid culture either embedded in Corning™ Matrigel™ domes or in a dilute Matrigel™ suspension
- Organoid culture enables convenient in vitro characterization of the hepatic epithelium in a physiologically relevant system and reduces the need for animal use
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | Hepatocyte Cells |
| För användning med (applikation) | Cell Culture; Expansion; Maintenance; Organoid Culture |
| Kvantitet | 1 Kit |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.